870710P
Avanti
10:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870710P, powder
Sinonimo/i:
decanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (870710P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (870710P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870710P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C31H54N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-22(40)59-15-14-33-21(39)12-13-34-29(43)26(42)31(2,3)17-52-58(49,50)55-57(47,48)51-16-20-25(54-56(44,45)46)24(41)30(53-20)38-19-37-23-27(32)35-18-36-28(23)38;;;/h18-20,24-26,30,41-42H,4-17H2,1-3H3,(H,33,39)(H,34,43)(H,47,48)(H,49,50)(H2,32,35,36)(H2,44,45,46);3*1H3/t20-,24?,25+,26+,30-;;;/m1.../s1
IWPPTKRPCYMCQM-HGTZWQFESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento