Documenti fondamentali
870437P
Avanti
C17:0 anandamide phosphate
Avanti Research - A Croda Brand 870437P, powder
Sinonimo/i:
heptadecanoyl ethanolamide phosphate (sodium salt)
Scegli un formato
1 MG
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
113,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H39NNaO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870437P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870437P
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
C17:0 anandamide phosphate is a phosphate ester of C17:0 anandamide. C17:0 anandamide, also known as heptadecenoylethanolamide, is a N-acyl ethanolamide derivative of heptadecanoic acid.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870437P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Natsuo Ueda et al.
Biochimica et biophysica acta, 1801(12), 1274-1285 (2010-08-26)
Ethanolamides of different long-chain fatty acids constitute a class of endogenous lipid molecules generally called N-acylethanolamines (NAEs). They contain N-arachidonoylethanolamine (anandamide), N-palmitoylethanolamine, and N-oleoylethanolamine, which receive considerable attention because of their actions as an endogenous cannabinoid receptor ligand (endocannabinoid), an