870128P
Avanti
16:0 DBCO PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870128P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (870128P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870128P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC(N1CC(C=CC=C2)=C2C#CC3=C1C=CC=C3)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
VMNQBMCGXSXSJG-GLOFXQGCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)