Documenti fondamentali
870127P
Avanti
16:0 hexynoyl PE
powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(5-hexynoyl) (ammonium salt)
Scegli un formato
25 MG
148,00 €
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
148,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H83N2O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
803.10
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (870127P-25mg)
Tipo di lipide
headgroup modified lipids
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC#C)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H80NO9P.H3N/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-31-34-42(46)50-38-40(39-52-54(48,49)51-37-36-44-41(45)33-30-9-6-3)53-43(47)35-32-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h3,40H,4-5,7-39H2,1-2H3,(H,44,45)(H,48,49);1H3/t40-;/m1./s1
YTZUQHQKTCVMFU-YPMTVOEDSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870127P-25mg)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)