860815P
Avanti
16:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860815P, powder
Sinonimo/i:
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl)-D-erythro-sphingosine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (860815P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860815P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860815P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
YWZGQPJRQXHVQX-GGMPIESISA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)