Documenti fondamentali
860620P
Avanti
Lyso SM (dihydro) (d18:0)
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
Sphinganine Phosphorylcholine
Scegli un formato
5 MG
690,00 €
690,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
690,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H51N2O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
690,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
1 ea of 5 mg (860620P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
deuterated lipids
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H51N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h22-23,26H,5-21,24H2,1-4H3/t22-,23+/m0/s1
GSEOJHIBPQRSNH-XZOQPEGZSA-N
Descrizione generale
Lyso-dihydro-Sphingomyelin (lyso-dihydro-SM) is an analog of Lyso sphingomyelin (Lyso-SM).[1] Lyso-SM is a derivative of sphingomyelin.[2]
Azioni biochim/fisiol
Lyso sphingomyelin (Lyso-SM) is involved in cellular functioning of heart, brain, blood vessels and skin. It also acts as a lipid mediator.[3]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sphingosylphosphocholine reduces the calcium ion requirement for activating tissue transglutaminase
Lai T S, et al.
The Journal of biological chemistry, 272(26), 16295-16300 (1997)
Lyso-sphingomyelin is elevated in dried blood spots of Niemann-Pick B patients
Chuang W L, et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 111(2), 209-211 (2014)
A novel enzyme that cleaves the N-acyl linkage of ceramides in various glycosphingolipids as well as sphingomyelin to produce their lyso forms.
Ito M
The Journal of Biological Chemistry, 270(41), 24370-24374 (1995)