860409C
Avanti
9-PAHSA-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand 860409C
Sinonimo/i:
9-[((13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9)palmitoyl)hydroxy]-stearic acid
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (860409C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (860409C-500ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860409C
Concentrazione
0.5 mg/mL (860409C-500ug)
1 mg/mL (860409C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
MHQWHZLXDBVXML-NPNXCVMYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)