Documenti
860396P
Avanti
14:0-d27 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1-Myristoyl-d27-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19NO7PD27
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.74
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860396P-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Descrizione generale
14:0-d27 Lyso PC is a deuterated lyso phosphocholine wherein 27 protons of myristoyl are replaced by deuterium isotope.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860396P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3