860320P
Avanti
16:0-18:1 PC-d82
Avanti Research™ - A Croda Brand 860320P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d82
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860320P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860320P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860320P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OC([2H])(C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])[2H])(OC([C@]([2H])(OC(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C(/C([2H])=C([2H])\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available