860067P
Avanti
24:0 CPE (d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand (860067P), powder
Sinonimo/i:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860067P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand (860067P)
Tipo di lipide
sphingolipids
deuterated lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C44H89N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(48)46-42(41-52-53(49,50)51-40-39-45)43(47)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,42-43,47H,3-34,36,38-41,45H2,1-2H3,(H,46,48)(H,49,50)/b37-35+/t42-,43+/m0/s1
QJSCNSKQQWZUPA-QVDCKBILSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)