Documenti fondamentali
860060P
Avanti
Ganglioside GD3 (Bovine Milk)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
110954
Scegli un formato
1 MG
215,00 €
5 MG
435,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
215,00 €
5 MG
435,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
GD3 Ganglioside (Milk, Bovine-Ammonium Salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860060P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860060P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
lipid extracts
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C4)[C@@](NC(
Descrizione generale
Gangliosides are glycosphingolipids containing a hydrophobic ceramide and hydrophilic oligosaccharide chain.[1] They are found in various tissues and fluids in vertebrates, especially in human brain and bovine milk.[2] The most common gangliosides in milk are 2NeuAc−2Hex−Cer (GD3) and NeuAc−2Hex−Cer (GM3).[2]
Applicazioni
Ganglioside GD3 (Bovine Milk) is suitable as a lipid standard in Fourier-transform ion cyclotron resonance (FTICR) mass spectrometric analysis[3] and liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS/MS) data analysis.[4]
Azioni biochim/fisiol
Gangliosides are involved in neuronal development, neuropathologic processes, receptor interactions with protein hormones, interferon, fibronectin and toxins from bacteria,[5] They are also essential for the development of intestinal immunity by producing intestinal IgA and cytokine.[6]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860060P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860060P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Combination of ESI and MALDI mass spectrometry for qualitative, semi-quantitative and in situ analysis of gangliosides in brain
Zhang Y, et al.
Scientific Reports, 6, 25289-25289 (2016)
Intact glycosphingolipidomic analysis of the cell membrane during differentiation yields extensive glycan and lipid changes
Wong M, et al.
Scientific reports, 8(1), 10993-10993 (2018)
Variation of the ganglioside compositions of human milk, cow?s milk and infant formulas
Pan X L, et al.
Early Human Development, 57(1), 25-31 (2000)
The role of dietary gangliosides on immunity and the prevention of infection
Rueda R
The British Journal of Nutrition, 98(S1), S68-S73 (2007)
Rapid profiling of bovine and human milk gangliosides by matrix-assisted laser desorption/ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
Lee H, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 305(2-3), 138-150 (2011)