Documenti fondamentali
857511P
Avanti
Iso 15:0 Fatty Acid
Avanti Research - A Croda Brand (857511P), powder
Sinonimo/i:
13-Methyltetradecanoic acid
Scegli un formato
10 MG
149,00 €
25 MG
297,00 €
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
149,00 €
25 MG
297,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (857511P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (857511P-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand (857511P)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-14(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)
ZOCYQVNGROEVLU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Iso 15:0 Fatty Acid, also known as 13-Methyltetradecanoic acid, belongs to the family of branched chain fatty acids (BCFA).[1] It is obtained from soy fermentation products.[2]
Azioni biochim/fisiol
Iso 15:0 fatty acid possesses anti-cancer activity in various human cancer cells.[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857511P-10MG and 857511P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A comprehensive study of serum odd-and branched-chain fatty acids in patients with excess weight
Mika A, et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 24(8), 1669-1676 (2016)
13-Methyltetradecanoic acid exhibits anti-tumor activity on T-cell lymphomas in vitro and in vivo by down-regulating p-AKT and activating caspase-3
Cai Q, et al.
PLoS ONE, 8(6), 1669-1676 (2013)