Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 52,80 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 75,00 € 56,25 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 144,00 € |
Informazioni su questo articolo
52,80 €
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
(powder, crystals or flakes)
bp
236 °C/100 mmHg (lit.)
mp
41-42 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description analytical standard | description ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) | description 95% |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, hydroxyl |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥98% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (HPLC) | assay 95% |
| form (powder, crystals or flakes) | form - | form powder | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tridecanoic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?