Documenti fondamentali
857510P
Avanti
Anteiso 15:0 Fatty Acid
Avanti Research - A Croda Brand (857510P), powder
Sinonimo/i:
(S)-12-Methyltetradecanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.40
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (857510P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (857510P-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand (857510P)
Tipo di lipide
bacterial lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
XKLJLHAPJBUBNL-AWEZNQCLSA-N
Descrizione generale
Anteiso-fatty acids (aFA) contain odd number of carbon atoms. It belongs to a family of branched chain fatty acids (BCFA). aFA is a chiral molecule and the (S)-enantiomers are the primary form. A methyl-substituent is present at the antepenultimate carbon of the carboxyalkyl chain. Anteiso 15:0 Fatty acid is found in food and bacteria.[1]
Azioni biochim/fisiol
Anteiso 15:0 fatty acid plays a major role in the growth of Listeria monocytogenes even at low temperatures.[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510P-10MG and 857510P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Unexpected formation of low amounts of (r)-configurated anteiso-fatty acids in rumen fluid experiments
Eibler D, et al.
PLoS ONE, 12(1) (2017)
Unexpected formation of low amounts of (r)-configurated anteiso-fatty acids in rumen fluid experiments
Eibler D, et al.
Testing, 12(1) (2017)
Exogenous isoleucine and fatty acid shortening ensure the high content of anteiso-C15: 0 fatty acid required for low-temperature growth of Listeria monocytogenes
Zhu K, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 71(12), 8002-8007 (2005)