Documenti fondamentali
857133C
Avanti
18:1 BMP (S,R)
bis(monooleoylglycero)phosphate (S,R Isomer) (ammonium salt), chloroform
Sinonimo/i:
sn-(3--(9Z-octadecenoyl)-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′--(9Z-octadecenoyl)-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt); lysobisphosphatidic acid; LBPA; 110729
Scegli un formato
5 MG
391,00 €
391,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
391,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H82NO10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
792.07
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
391,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (857133C-5mg)
pkg of 1 × 2 mL (857133C-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 857133C
Concentrazione
25 mg/mL (857133C-50mg)
5 mg/mL (857133C-5mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H79O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-35-39(43)37-51-53(47,48)52-38-40(44)36-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);1H3/b19-17-,20-18-;/t39-,40+;
YRFISMFFADMBIY-RVSVVSAUSA-N
Descrizione generale
Bis(monoacylglycerol)phosphate (BMP), an acidic phospholipid is mostly found in the lysosomal and endosomal compartments within cells.[1]
Applicazioni
18:1 BMP (S,R) is suitable for the analysis of Niemann-Pick C2 (NPC2)-lipid interaction.[2]
Azioni biochim/fisiol
Bis(monoacylglycerol)phosphate (BMP) plays a vital role in late endosomes/lysosomes (LE/Lys) degradation pathway. It is involved in digestion and recycling of membranous materials and synthesis of intra luminal vesicles. BMP also regulates cholesterol homeostasis and trafficking of lysosomal enzymes.[3]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857133C-50mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857133C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Intracellular cholesterol trafficking is dependent upon NPC2 interaction with lysobisphosphatidic acid
McCauliff LA, et al.
eLife, 8 (2019)
Ion mobility and tandem mass spectrometry of phosphatidylglycerol and bis (monoacylglycerol) phosphate (BMP)
Hankin JA, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 378, 255-263 (2015)
Nanjun Liu et al.
Toxicology and applied pharmacology, 279(3), 467-476 (2014-06-27)
The inability to routinely monitor drug-induced phospholipidosis (DIPL) presents a challenge in pharmaceutical drug development and in the clinic. Several nonclinical studies have shown di-docosahexaenoyl (22:6) bis(monoacylglycerol) phosphate (di-22:6-BMP) to be a reliable biomarker of tissue DIPL that can be
Elena Zaitseva et al.
PLoS pathogens, 6(10), e1001131-e1001131 (2010-10-16)
Many enveloped viruses invade cells via endocytosis and use different environmental factors as triggers for virus-endosome fusion that delivers viral genome into cytosol. Intriguingly, dengue virus (DEN), the most prevalent mosquito-borne virus that infects up to 100 million people each