Documenti fondamentali
855376P
Avanti
11:0 Lyso PC
1-undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(11:0/0:0)
Scegli un formato
25 MG
166,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
166,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H40NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (855376P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 855376P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H40NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19(22)25-16-18(21)17-27-28(23,24)26-15-14-20(2,3)4/h18,21H,5-17H2,1-4H3/t18-/m1/s1
OZRAIUXQMKVTIQ-GOSISDBHSA-N
Applicazioni
11:0 Lyso PC is suitable for use as a standard micelle component for the purification of human cytochrome P450s 3A4 and 1A2.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855376P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Affinity purification of recombinant human cytochrome P450s 3A4 and 1A2 using mixed micelle systems
Ahn T, et al.
Protein Expression and Purification, 101, 37-41 (2014)
R E Stafford et al.
Biochemistry, 28(12), 5113-5120 (1989-06-13)
The critical micelle concentration (cmc) of several lysophospholipids and of a lysophospholipid analogue was determined from surface tension measurements using the maximum bubble pressure method and/or 31P NMR. The use of the maximum bubble pressure method has now been extended