850850P
Avanti
18:1 Monomethyl PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl, powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850850P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850850P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43-3)51-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h18-21,40,43H,4-17,22-39H2,1-3H3,(H,46,47)/b20-18+,21-19+/t40-/m1/s1
LPXFOQGBESUDAX-KFVQOHGZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento