Documenti fondamentali
850810C
Avanti
18:0-22:6 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H75D9NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
843.21
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (850810C-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Applicazioni
Lipidomics
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850810C-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)