Documenti fondamentali
850755C
Avanti
18:2 PE
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Scegli un formato
25 MG
420,00 €
420,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
420,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H74NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
740.00
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
420,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850755C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850755C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850755C
Concentrazione
10 mg/mL (850755C-25mg)
25 mg/mL (850755C-200mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C41H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,39H,3-10,15-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
SSCDRSKJTAQNNB-DWEQTYCFSA-N
Descrizione generale
Phosphatidylethanolamine (PE) is the second most plenteous glycerophospholipid in eukaryotic cells.[1] It is a non-bilayer forming phospholipid, which is found majorly in the mitochondria.[2] It consists of a small polar head group with fatty acid chains.[1]
Applicazioni
18:2 PE has been used for the preparation of liposomes.[3]
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylethanolamine (PE) functions as to provide rigidity to the cell membranes via hexagonal phase structures which promote tight packing of the membrane bilayer formed by phosphatidylcholine.[1] It is also involved in the conversion of prions from the non-toxic to toxic conformation. PE also initiates the autophagosome formation by attaching covalently to the autophagy Atg8 protein.[2]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850755C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850755C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
International Review of Cell and Molecular Biology, 321, 29-88 (2016)
Acyl chain asymmetry and polyunsaturation of brain phospholipids facilitate membrane vesiculation without leakage
Manni M M, et al.
eLife, 7, e34394-e34394 (2018)
Ethanolamine and Phosphatidylethanolamine Partners in Health and Disease
Patel D and Witt SN
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, 29-88 (2017)