850536O
Avanti
8.8 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850536O
Sinonimo/i:
1-(8Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
oil
PM
328.49 g/mol
Confezionamento
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850536O-1g))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850536O-25mg))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850536O
tecniche
protein sequencing: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC(O)COC(CCCCCC/C=C\CCCCCCC)=O
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available