850311P
Avanti
DOCP
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311P, powder
Sinonimo/i:
2-((2,3-bis(oleoyloxy)propyl)dimethylammonio)ethyl hydrogen phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (850311P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (850311P-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(C[N+](C)(CCOP([O-])(O)=O)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Descrizione generale
Applicazioni
- supported phospholipid monolayer for human C-reactive protein binding studies
- large unilamellar vesicles (LUVs)
- liposomes for uptake studies in human astrocytes