850306C
Avanti
07:0 PC (DHPC)
1,2-diheptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
DHPC; PC(7:0/7:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 20 mL (850306C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850306C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850306C
Concentrazione
25 mg/mL (850306C-200mg)
25 mg/mL (850306C-500mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C22H44NO8P/c1-6-8-10-12-14-21(24)28-18-20(31-22(25)15-13-11-9-7-2)19-30-32(26,27)29-17-16-23(3,4)5/h20H,6-19H2,1-5H3/t20-/m1/s1
RBFSPQDASPEAID-HXUWFJFHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of vesicles
- to test the stability of purified cytochrome b558
- in the formation of lipid bicelles
- as an additive added to the supernatant
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Articoli
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn