Documenti fondamentali
850302C
Avanti
03:0 PC
1,2-dipropionyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
PC(3:0/3:0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H28NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850302C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850302C
Concentrazione
10 mg/mL (850302C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Phosphatidylcholine (PC) is a strong bilayer-forming lipid. It the most common phospholipid in mammalian membranes. It is also an important component of the mucosal layer of the colon.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Applicazioni
03:0 PC is suitable for use to study its circular dichroic (CD) properties of aqueous and methanolic solutions.
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylcholine (PC) functions as a surfactant within the mucus to form a hydrophobic surface to inhibit bacterial penetrance. It is used to treat fat embolism. Phosphatidylcholine lowers the levels of cholesterol and triglycerides.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850302C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Circular dichroic properties of phosphatidylcholine micelles
Walde P, et al.
Langmuir, 15(7), 2346-2350 (1999)
The Membranes of Cells (2016)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Efficacy of injections of phosphatidylcholine into fat deposits-a non-surgical alternative to liposuction in body-contouring
Karl GH, et al.
Indian journal of plastic surgery : official publication of the Association of Plastic Surgeons of India, 38(2), 119-119 (2005)