Documenti fondamentali
850143P
Avanti
18:0 PI
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt); DSPI; PI(18:0/18:0); 110658
Scegli un formato
100 μG
131,00 €
500 μG
524,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
131,00 €
500 μG
524,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H90NO13P
Numero CAS:
Peso molecolare:
884.17
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850143P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850143P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850143P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
InChI
1S/C45H87O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54);1H3/t37-,40-,41-,42+,43-
SKBQHGUQGNEBST-GJCFFWOHSA-N
Descrizione generale
Inositol phospholipid species are membrane-bound signaling molecules that have been implicated in almost all aspects of cellular physiology, including cellular growth, metabolism, proliferation, and survival.
The headgroup of phosphatidylinositol (PI) carries inositol.[1]
Applicazioni
18:0 PI (1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol) may be used as a phospholipid (PL) standard to quantify phosphatidylinositol (PI) using ESI-MS/MS analysis.[2]
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylinositol (PI) has the ability to maintain protein stability.[1]
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850143P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850143P-500ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lipid-Protein Interactions in Membranes
The Membranes of Cells, 291-334 (2016)
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 6, 1849e-1849e (2016)
Jung Yong Eum et al.
Journal of chromatography. A, 460849-460849 (2020-01-14)
Aging refers to the intracellular accumulation of reactive oxygen species that damages proteins, DNA, and lipids. As alterations in lipid metabolism may trigger metabolic disorders and the onset of metabolic diseases, changes in lipid profiles can be closely related to