Documenti fondamentali
840885C
Avanti
18:2 PA
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Scegli un formato
25 MG
443,00 €
443,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
443,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H68O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
718.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
443,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840885C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840885C
Concentrazione
10 mg/mL (840885C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)O
InChI
1S/C39H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,37H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
UMYNPOZOTCNQKB-DKSSBCNHSA-M
Descrizione generale
Phosphatidic acid (PA) is a precursor of lysophosphatidic acid (LPA) and is present in leafy vegetables.[1] 18:2 PA or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) is a sodium salt of glycerol phosphate, with substitution of two chains of linolenic acid at the sn-1 and sn-2 positions in the glycerol backbone.
Applicazioni
18:2 PA or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt):
  • has been used as a supplement in mouse chow to see changes in small intestine gene expression[1]
  • might be used in saposin-derived lipid nanoparticle (SapNP) formation[2]
  • might be used in vacuolar mimic lipid (VML) proteoliposomes used for content-mixing assays[3]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840885C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hongki Song et al.
eLife, 9 (2020-01-22)
Yeast vacuole fusion requires R-SNARE, Q-SNAREs, and HOPS. A HOPS SM-family subunit binds the R- and Qa-SNAREs. We now report that HOPS binds each of the four SNAREs. HOPS catalyzes fusion when the Q-SNAREs are not pre-assembled, ushering them into
Mohamad Navab et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3403-3418 (2013-10-03)
We recently reported that levels of unsaturated lysophosphatidic acid (LPA) in the small intestine significantly correlated with the extent of aortic atherosclerosis in LDL receptor-null (LDLR⁻/⁻) mice fed a Western diet (WD). Here we demonstrate that WD increases unsaturated (but
Ali Flayhan et al.
Structure (London, England : 1993), 26(2), 345-355 (2018-02-08)
Saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs) are a new alternative tool for membrane protein reconstitution. Here we demonstrate the potential and advantages of SapNPs. We show that SapA has the lowest lipid specificity for SapNP formation. These nanoparticles are modular and offer