Documenti fondamentali
840861C
Avanti
18:0-18:1 PA
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); SOPA; PA(18:0/18:1(9Z))
Scegli un formato
25 MG
163,00 €
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
163,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H74O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
724.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840861C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840861C
Concentrazione
10 mg/mL (840861C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C39H75O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,37H,3-17,19,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b20-18-;/t37-;/m1./s1
QTWIAVIWKTYOHY-HTNAYUJGSA-M
Descrizione generale
18:0-18:1 PA (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate) is an unsaturated phosphatidic acid (PA) derivative.[1] PA is present in the biomembranes.[2] It is the simplest glycerophospholipid.[3]
Applicazioni
18:0-18:1 PA (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)) may be used:
  • as a phosphatidic acid (PA) standard to identify the corresponding radiolabeled PA on the thin-layer chromatography (TLC)[4]
  • in vesicles for experimental validation in order to identify novel phospholipids capable of inhibiting cellular membrane transportation by (ATP)-binding cassette P-glycoprotein (P-gp)[1]
  • to treat young adult mouse colonic (YAMC) cells prior to nanoclustering- forster resonance energy transfer (FRET) analysis(6)
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidic acid (PA) is the precursor for other phospholipids and acts as a signaling molecule.[2]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840861C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xavier Lucas et al.
PloS one, 8(4), e60679-e60679 (2013-04-18)
P-glycoprotein is capable of effluxing a broad range of cytosolic and membrane penetrating xenobiotic substrates, thus leading to multi-drug resistance and posing a threat for the therapeutic treatment of several diseases, including cancer and central nervous disorders. Herein, a virtual
Y Liu et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 295(3), L471-L478 (2008-07-16)
We have previously reported the participation of mitogen-activated protein, Rho, and phosphoinositide-3 (PI3) kinases in separate pathways in serotonin (5-HT)-induced proliferation of pulmonary artery smooth muscle cells (SMCs). In this study, we investigated the possible participation of phospholipase D (PLD)
Jolanta Zegarlińska et al.
Acta biochimica Polonica, 65(2), 163-171 (2018-06-19)
Phosphatidic acid (PA) is the simplest glycerophospholipid naturally occurring in living organisms, and even though its content among other cellular lipids is minor, it is drawing more and more attention due to its multiple biological functions. PA is a precursor
Natividad R Fuentes et al.
Cancer research, 78(14), 3899-3912 (2018-05-18)
Ras signaling originates from transient nanoscale compartmentalized regions of the plasma membrane composed of specific proteins and lipids. The highly specific lipid composition of these nanodomains, termed nanoclusters, facilitates effector recruitment and therefore influences signal transduction. This suggests that Ras
Tingting Wang et al.
Frontiers in endocrinology, 9, 221-221 (2018-05-22)
Searching for nutraceuticals and understanding the underlying mechanism that promote fish growth is at high demand for aquaculture industry. In this study, the modulatory effects of soy phosphatidic acids (PA) on cell proliferation, nutrient sensing, and metabolic pathways were systematically