840061C
Avanti
16:0-20:4 PS
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PAPS; PS(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110670
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (840061C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840061C
Concentrazione
10 mg/mL (840061C-10mg)
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-41(45)53-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)35-50-40(44)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,20,22,26,28,38-39H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-,22-20-,28-26-;/t38-,39+;/m1./s1
MMDGTLYKZWZGJV-ANGKXMAJSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3