810610P
Avanti
4-palmitamido-TEMPO
N-tempoyl palmitamide, powder
Sinonimo/i:
4-Palmitamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl; 2,2,6,6-Tetramethyl-4-[(1-oxohexadecyl)amino]-1-piperidinyloxy; 2,2,6,6-tetramethyl-4-palmitamidopiperidinooxy; 2,2,6,6-Tetramethylpalmitoylamidopiperidine-1-oxyl; 4-(Palmitylimino)-2,2,6,6-tetramethyl-1
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810610P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810610P
Tipo di lipide
ESR probes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to enrich rod outer segment (ROS) membranes
- as a spin probe in vesicles/bilayer to prepare samples for electron spin resonance (ESR) experiments
- as a component in liposomes to assess the mobility of lipid headgroups