Documenti fondamentali
810176C
Avanti
18:1-12:0 NBD PA
Avanti Research - A Croda Brand 810176C
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H68N5O11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
813.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810176C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810176C
Concentrazione
1 mg/mL (810176C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Phosphatidic acid (PA) is a simple anionic membrane phospholipid. The amphipathic phospholipid contains a polar head group and two long hydrophobic acyl chains. NBD PA is a fluorescent probe containing 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl (NBD) linked to the sn-2 fatty acid of PA.
Applicazioni
18:1-12:0 NBD PA or 1-oleoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt) has been used in donor liposomes for phosphatidic acid (PA) transfer activity assay. It might be used:in the preparation of PA small unilamellar vesicles (SUVs) to determine mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) lysosomal translocation. It may be used in NBD-PA and NBD phosphatidyl choline uptake assays and to measure lipid transfer specificity of Ups1 mutants
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidic acid (PA) is crucial for intracellular signaling involved in various cellular processes, including membrane trafficking and sperm hyper-activation. PA reacts with water and other phospholipids to produce lipid bilayers and multicomponent bilayers, respectively.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810176C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aster-B coordinates with Arf1 to regulate mitochondrial cholesterol transport
Andersen JP, et al.
Molecular Metabolism null
Molecular mechanism of mitochondrial phosphatidate transfer by Ups1
Lu J, et al.
Communications biology null
Phosphatidic acid drives mTORC1 lysosomal translocation in the absence of amino acids
Frias MA, et al.
Test null
Bioactive Lipids
An Introduction to Biological Membranes, 453-478 (2016)
Phosphatidic acid drives mTORC1 lysosomal translocation in the absence of amino acids
Frias MA, et al.
The Journal of Biological Chemistry null