791268P
Avanti
DTPA-BSA (Gd)
DTPA-bis(stearylamide) (gadolinium salt), powder
Sinonimo/i:
(diethylenetriaminepentaacetic acid)-bis(stearylamide) (gadolinium salt); Gd-DTPA-BSA
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (791268P-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 791268P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of nontargeting (NT) gadolinium peptide amphiphile micelles (PAMs) for the magnetic resonance imaging (MRI) of atherosclerotic lesions[2]
- as a MRI agent in the preparation of lipid-like nanoparticles (LLNs) for small interfering RNA (siRNA) encapsulation[3]
- as a MRI agent in the preparation of paramagnetic saposin C and dioleylphosphatidylserine (SapC-DOPS) vesicles for imaging glioblastoma multiforme (GBM) tumors[4]
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)