700135P
Avanti
25,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Cholest-5-ene-3,25,26-triol, (3β)-
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Stringa SMILE
C[C@]12C(C[C@@H](O)CC2)=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(CO)(O)C)C
InChI
1S/C27H46O3/c1-18(6-5-13-25(2,30)17-28)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(29)11-14-26(19,3)24(21)12-15-27(22,23)4/h7,18,20-24,28-30H,5-6,8-17H2,1-4H3/t18-,20+,21?,22-,23?,24?,25?,26+,27-/m1/s1
WYLBDLGJLBJKSV-YVDNJGCPSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)