Documenti fondamentali
700117P
Avanti
zymostenol-d7
Avanti Research - A Croda Brand 700117P, powder
Sinonimo/i:
zymostenol-d7
Scegli un formato
1 MG
792,00 €
792,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
792,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H39D7O
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
792,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700117P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 700117P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Zymostenol is a demethylation product of 24,25-dihydrolanosterol (24,25-DHL).[1] It acts as a substrate for Δ8,7-sterol isomerase (EBP).[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700117P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Diverse Chemical Scaffolds Enhance Oligodendrocyte Formation by Inhibiting CYP51, TM7SF2, or EBP
Allimuthu D, et al.
Cell Chemical Biology (2019)
Insig-mediated degradation of HMG CoA reductase stimulated by lanosterol, an intermediate in the synthesis of cholesterol
Song BL, et al.
Cell Metabolism, 1(3), 179-189 (2005)