Documenti fondamentali
700115P
Avanti
5α-7,24-cholestadiene-d6
Avanti Research - A Croda Brand 700115P, powder
Sinonimo/i:
5α-cholesta-7,24-dien-3β-ol (d6)
Scegli un formato
1 MG
435,00 €
435,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
435,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H38D6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.25
435,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700115P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 700115P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Oxygenated derivatives of cholesterol (oxysterols) present a remarkably diverse profile of biological activities, including effects on sphingolipid metabolism, platelet aggregation, apoptosis, protein prenylation, and cholesterol homeostasis.
Azioni biochim/fisiol
5α-7,24-cholestadiene-d6 is a deuterated form of 5α-7,24-cholestadiene. Cholestadienes are generated from cholesterol on thermal processing. Food with cholesterol oxidation products elicit adverse effects in humans.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700115P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Formation of Cholesterol Oxidation Products, Cholesterol Dimers and Cholestadienes After Thermal Processing of Cholesterol Standards and Butter
Derewiaka D
European Journal of Lipid Science and Technology, 121(9), 1800373-1800373 (2019)