700052P
Avanti
22(R)-hydroxycholesterol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuterocholest-5-ene-3β,22R-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cholest-5-ene-3β,22(R)-diol-d7
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700052P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)