Documenti fondamentali
699857P
Avanti
FP-20, sodium salt
Sinonimo/i:
sodium (2R,3S,4R,5R,6S)-5-dodecanamido-4,6-bis(dodecanoyloxy)-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl phosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H79NNaO11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
828.04
Codice UNSPSC:
12352211
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (699857P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (699857P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
vaccine development
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(CO)C(OP(O)([O-])=O)C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
Applicazioni
Vaccine development
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699857P-5MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699857P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)