Documenti fondamentali
330379W
Avanti
Carnitine SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Carnitine SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
Scegli un formato
330379W-1EA
739,00 €
739,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
330379W-1EA
739,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
739,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
synthetic
Descrizione
Technique(s): mass spectrometry
Saggio
≥99% (TLC)
Confezionamento
pkg of 1 × 1 ea (330379W-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Acylcarnitines transport fatty acids into mitochondria for β-oxidation, making them essential for the regulation of carbohydrate and lipid metabolism within a cell. A variety of health conditions are associated with dysregulated acylcarnitine levels, such as mitochondrial dysfunction, sepsis, cancer, and autoimmune disorders. Carnitine SPLASH contains deuterated forms of L-carnitine and 13 acylcarnitines for analysis of a wide array of sample types.
Applicazioni
Lipidomics
Confezionamento
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330379W-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 870311PL-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870333PC2:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870332PC3:0 L-carnitine-d9 (HCl Salt), Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870331PC4:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870330PC5:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870329PC6:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870328PC8:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870327PC10:0 L-carnitine-d9 (HCl salt), Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870326PC12:0 L-carnitine-d9 (HCl salt), Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870325PC14:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870323PC16:0 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870324PC18:0 L-carnitine-d9 (HCl salt), Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870321PC18:1 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
  • 870322PC18:2 L-carnitine-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µg/mLSDS
Vedi tutto (14)
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)