Documenti fondamentali
330260P
Avanti
Ursodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β;-cholanic acid-3α;,7b-diol (2,2,4,4-d4)
Scegli un formato
1 MG
150,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
150,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H36D4O4
Peso molecolare:
396.60
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (330260P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
RUDATBOHQWOJDD-YKKLRHHBSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330260P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)