Documenti fondamentali
929549
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
Scegli un formato
1 MG
74,00 €
50 MG
247,00 €
74,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
74,00 €
50 MG
247,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24D4H36O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.60
Numero MDL:
74,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Spostamento di massa
M+4
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)