Documenti fondamentali
Z805289
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 20 mm × 2 mm
Scegli un formato
1 EA
68,90 €
68,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
68,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
68,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
KBr
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
20 mm × 2 mm
Descrizione generale
Cut and polished quality crystal windows.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)