Documenti fondamentali
Z804622
Sigma-Aldrich
Round crystal window
CaF2, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
Scegli un formato
1 EA
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
127,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
CaF2
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
13 mm × 2 mm
Descrizione generale
Cut and polished quality crystal windows.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)