Documenti fondamentali
Z768243
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, straight bore
stopcock bore 2 mm
Scegli un formato
1 EA
85,60 €
85,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
85,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
85,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass plug
Giunto
joint plug12/30
Misura braccio laterale
9 mm
Foro rubinetto
2 mm
Descrizione generale
Solid glass plug has a threaded glass snelling which accepts an assembly similar to the one supplied with standard PTFE stopcocks. This consists of a PTFE washer, PTFE nut and Viton O-ring. Assembly provides for uniform seating tension to be applied to the plug which is precision ground and hand-lapped with corresponding numbers on the barrel and plug.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)