GE17549852
HiTrap® MabSelect™ PrismA
Cytiva, 17549852, pack of 5 × 1 mL
Sinonimo/i:
MabSelect PrismA
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
17549852
Cytiva
Descrizione generale
The enhanced alkaline stability of MabSelect PrismA also provides opportunities for more robust mAb purification using periodic counter-current chromatography. The possibility for cleaning using 1 M NaOH increases bioburden control for continuous processes, which can be exposed to days or weeks of feed harvest.
Caratteristiche e vantaggi
- Enhanced binding capacity compared with other Protein A resins
- Excellent alkaline stability enables efficient cleaning and sanitization using 0.5–1.0 M NaOH
- Covered by a comprehensive security of supply program, including dual sources of the agarose base matrix and protein A ligand.
- The PrismA protein A ligand is also available in HiTrap® Fibro and HiScreen™ Fibro PrismA chromatography units for ultrafast purification of mAbs.
- Easily measure protein A leakage using the PrismA ELISA kit specifically designed for use with MabSelect™ PrismA resins.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
I metodi per la purificazione dei campioni in vista delle successive analisi ne riducono la complessità, eliminano eventuali interferenze e concentrano gli analiti, consentendo di ottenere risultati più accurati.
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.