Documenti fondamentali
Z764361
Briskheat heating tape, silicone rubber, grounded
W × L 1 in. × 6 ft, AC/DC input 240 V AC
Scegli un formato
1 EA
277,00 €
277,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
277,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
277,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
240 V (AC)
Materiali
silicone
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
BriskHeat BS0102060LGE
Parametri
0-232 °C temp. range
Largh. × lungh.
1 in. × 6 ft
Descrizione generale
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
  • Silicone rubber extruded outer sheath, fiberglass knitted and braided heating element construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 4.3 watts/in2 (0.007 watts/mm2)
  • Up to 392°F (150°C)
  • Moisture and chemical resistant
  • Temperature controller required
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)