Documenti fondamentali
Z759295
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 14, yellow polyethylene
Sinonimo/i:
NS joint clamps, NS joint clips, National Standard joint clamps, National standard joint clips
Scegli un formato
50 EA
192,00 €
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
192,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
yellow polyethylene
Giunto
joint: 14
Confezionamento
pkg of 50 ea
Descrizione generale
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Metal standard taper clip joint size, 24
Z222380
Metal standard taper clip
Plastic Clip for use with 24/40 
Supelco
64764
Plastic Clip