Documenti fondamentali
Z755397
TubeRocker mini
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug, CE compliant
Scegli un formato
1 EA
460,00 €
460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
460,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
tilt angle: +/- 30°
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific M2100-E with EU plug
Parametri
24 rpm speed (20 rpm for 230V)
4 lb load
4-65 °C temp. range
Largh. × prof. × alt.
13.3 in. (33.6 cm) × 5.3 in. (13.5 cm) × 4 in. (10 cm)
Lungh. × largh. piattaforma
12 in. (30 cm) × 4.5 in. (11.4 cm)
Descrizione generale
The TubeRocker Mini is designed to provide the ideal speed and tilt angle (24 rpm / 30°) for agitation of sample
tubes. The grooved design of the included rubber mat properly secures all tube sizes ranging from 1.5 to 50 mL,
without the use of added straps or bands.
Small in size (only 5 x 13 inches) and able to withstand temperatures from 4 ºC to 65 ºC, the TubeRocker Mini
is small enough to fit on any lab bench and can conveniently be placed inside a cold room, refrigerator or laboratory incubator.
Note legali
TubeRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)