Documenti fondamentali
Z743279
Julabo® adaptors
m16x1 female to m16x1 female, pack of 2
Sinonimo/i:
barbed adaptor
Scegli un formato
2 EA
79,00 €
79,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
79,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
79,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8890024
Descrizione generale
For use with Julabo® circulators, 2 adapters M16x1 female to M 16×1 female, pack of 2.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)