Documenti fondamentali
Z743193
Julabo® bath test tube racks
to fit 42 tubes, diam. 10 mm (11 mm), stainless steel
Sinonimo/i:
tube holder
Scegli un formato
1 EA
99,00 €
99,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
99,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
99,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9970322
Parametri
150 °C max. temp.
Diametro
10 mm (11 mm)
Descrizione generale
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 150°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)