Documenti fondamentali
Z653020
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, for open bath circulators, diam. 12-13 mm, polypropylene
Scegli un formato
1 EA
83,20 €
83,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
83,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
83,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 90 x 12-13 mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970306
Parametri
+80 °C temp. limit
Diametro
12-13 mm
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)