Documenti fondamentali
Z743026
Julabo® CORIO CD heating circulator with open bath
CD-B39, capacity 35 L (41 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Scegli un formato
1 EA
3.300,00 €
3.300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
3.300,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
3.300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel bath
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9012439
Campo di misura della temperatura
20-150 °C
Capacità
35 L (41 L)
Largh. × lungh. × alt. esterne
54 cm × 34 cm × 57 cm
Larg. × lung. × alt. apertura
33 cm × 30 cm × 30 cm
Descrizione generale
The Open Heating Bath Circulators of the new CORIO series feature high-quality bath tanks made of stainless steel and pump connections.
Your advantages
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel
  • Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
Note legali
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)