Z743023
Julabo® CORIO™ CD heating circulator with open bath
CD-B33, capacity 26 L (39 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Scegli un formato
3.210,00 €
Scegli un formato
About This Item
3.210,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel bath
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9012433
Campo di misura della temperatura
20-150 °C
Capacità
26 L (39 L)
Largh. × lungh. × alt. esterne
91 cm × 36 cm × 43 cm
Larg. × lung. × alt. apertura
66 cm × 32 cm × 15 cm
Descrizione generale
Your advantages
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel
- Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)